Carbazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11448.18
A11448.22
A11448.36
A11448.18EA
79
CHF
A11448.18
A11448.22
A11448.36
Carbazol 95%
Carbazole
Purity: 95%
CAS No.: 86-74-8
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 354-356°
Beilstein Reference: 3956
Merck Reference: 14,1790
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004960
Formel:
C₁₂H₉N Siedepunkt: 354…356 °C Melting Pt: 240…246 °C Dichte: 1.150 Flash-Pt: 220 °C (428 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004960 CAS-Nummer: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 ADR: 9,III Merck Index: 14,1790 |