Bilirubin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
2011-1EA 528 CHF
2011-1
Bilirubin, Millipore®
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Melting Pt: > 360 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005499
CAS-Nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7