Norharman 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
129265000
129260025
129261000
ACRO129265000EA
190
CHF
ACRO129265000
ACRO129260025
ACRO129261000
Norharman 98%
Norharman
Formel:
C₁₁H₈N₂ Melting Pt: 199…201 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004956 CAS-Nummer: 244-63-3 EINECS: 205-959-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 198 to 202 °C |
Titration Tertiary base | ≥97.5 % |