Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: Phenylamidin Hydrochlorid HydratBenzoesäureamidin Hydrochlorid HydratBenzamidiniumchlorid Hydrat
MOLE12268137-100GEA 0 CHF
MOLE12268137-100G
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
MW: 174,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066285
CAS-Nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4