Ammoniumhexachloroosmat(IV) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Diammoniumhexachloroosmat
ACRO197630010EA 192 CHF
ACRO197630010
Ammoniumhexachloroosmat(IV) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Formel: H₈Cl₆N₂Os
MW: 439,02 g/mol
Melting Pt: 170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010883
CAS-Nummer: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to black Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm