6-Hydroxyflavon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Hydroxy-2-phenylchromen-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
B25016.03 B25016.06
B25016.03EA 92.1 CHF
B25016.03 B25016.06
6-Hydroxyflavon ≥98%
6-Hydroxyflavon
Purity: 98% CAS No.: 6665-83-4 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 15827
Formel: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 234…236 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017329
CAS-Nummer: 6665-83-4
EINECS: 229-704-8