4-Nitrobenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
153020050
153020250
ACRO153020050EA
53.9
CHF
ACRO153020050
ACRO153020250
4-Nitrobenzolsulfonamid 97%
4-Nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆N₂O₄S MW: 202,19 g/mol Melting Pt: 178…182 °C |
MDL Number:
MFCD00007937 CAS-Nummer: 6325-93-5 EINECS: 228-691-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to tan Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 181 °C |
HPLC | ≥96.0 % |