4-Nitrobenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18101.06 A18101.14
A18101.06EA 91.7 CHF
A18101.06 A18101.14
4-Nitrobenzolsulfonamid ≥97%
4-Nitrobenzolsulfonamid
Purity: 97% CAS No.: 6325-93-5 Molecular Formula: C6H6N2O4S Formula Weight: 202.19 Melting Point: 178-181° MDL No.: MFCD00007937
Formel: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Melting Pt: 178…181 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007937
CAS-Nummer: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6