4-Methoxybenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
p-Anisamide
B22614.09
B22614.18
B22614.09EA
106
CHF
B22614.09
B22614.18
4-Methoxybenzamid ≥98%
4-Methoxybenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 3424-93-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 164-167°
Boiling Point: 295°
MDL No.: MFCD00007995
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Siedepunkt: 295 °C Melting Pt: 164…167 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007995 CAS-Nummer: 3424-93-9 EINECS: 222-319-6 |