Daidzein
Lieferant: Molekula
Synonyms: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-onDaidzeol7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron4',7-Dihydroxyisoflavon
MOLEM17089343EA 0 CHF
MOLEM17089343
Daidzein
Daidzein
Formel: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Siedepunkt: 513 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 212…214 °C
MDL Number: MFCD00016954
CAS-Nummer: 486-66-8
EINECS: 207-635-4