4-Vinylpyridin 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ) 80 - 150 ppm
L13316.AE L13316.AP L13316.AC
L13316.AEEA 86.8 CHF
L13316.AE L13316.AP L13316.AC
4-Vinylpyridin 95% stabilisiert
4-Vinylpyridin
Stabilized with 100 ppm hydroquinone
Purity: 96% CAS No.: 100-43-6 Molecular Formula: C7H7N Formula Weight: 105.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 58-61°/12mm Beilstein Reference: 104506 UN No.: 3073 MDL No.: MFCD00006447
Formel: C₇H₇N
Siedepunkt: 58…61 °C (12 mmHg)
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 0.984
Flash-Pt: 51 °C (124 °F)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006447
CAS-Nummer: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
UN: 3073
ADR: 6.1,II