4-Vinylpyridin 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
140912500 140910010 140911000
ACRO140912500EA 96.4 CHF
ACRO140912500 ACRO140910010 ACRO140911000
4-Vinylpyridin 95% stabilisiert
4-Vinylpyridin
Formel: C₇H₇N
Siedepunkt: 62…65 °C (15 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.989 g/cm³
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006447
CAS-Nummer: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
UN: 3073
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %
Stabilizer 80 to 150 ppm Hydroquinone