4-Aminobuttersäure
Lieferant: Molekula
Synonyms: γ-AminobuttersäureGABA
MOLE32215466-100GEA 0 CHF
MOLE32215466-100G
4-Aminobuttersäure
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 202 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429