4-Amino-3-brom-2-chlorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
H52359.03
H52359.06
H52359.03EA
258
CHF
H52359.03
H52359.06
4-Amino-3-brom-2-chlorpyridin ≥97%
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 215364-85-5
Molecular Formula: C5H4BrClN2
Formula Weight: 207.46
MDL No.: MFCD09263478
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09263478 CAS-Nummer: 215364-85-5 |