Genistein (synthetisch) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
328270250 328271000
ACRO328270250EA 151 CHF
ACRO328270250 ACRO328271000
Genistein (synthetisch) 99%
Genistein
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Melting Pt: 297…298 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00016952
CAS-Nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %