Genistein, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
345834-20
345834-50
345834-20EA
281
CHF
345834-20
345834-50
Genistein, Millipore®
Genistein
Formel:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol Melting Pt: 297…298 °C |
MDL Number:
MFCD00016952 CAS-Nummer: 446-72-0 EINECS: 207-174-9 |