Chrysin, gelbes Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
0215498525 0215498505
ICNA0215498525EA 221 CHF
ICNA0215498525 ICNA0215498505
Chrysin, gelbes Pulver
Chrysin
Soluble in pyridine (50 mg/ml) (Lit.)
Formel: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Siedepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 284…290 °C (lit.)
MDL Number: MFCD00006834
CAS-Nummer: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard