Luteolin
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyron3',4',5,7-TetrahydroxyflavonNatural Yellow 2
ROTH4546.1EA 206.7 CHF
ROTH4546.1
Luteolin
Luteolin
Formel: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
CAS-Nummer: 491-70-3
EINECS: 207-741-0