4-(Hydroxymethyl)benzoesäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4009594.0005 4009594.0025
BACE4009594.0005EA 0 CHF
BACE4009594.0005 BACE4009594.0025
4-(Hydroxymethyl)benzoesäure
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
MDL Number: MFCD00017598
CAS-Nummer: 3006-96-0