3-Nitrobenzamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
183440250 183441000
ACRO183440250EA 67.5 CHF
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamid 98%
3-Nitrobenzamid
Formel: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 140…144 °C
MDL Number: MFCD00007984
CAS-Nummer: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %