3-Nitrobenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A15481.09
A15481.18
A15481.30
A15481.09EA
58.9
CHF
A15481.09
A15481.18
A15481.30
3-Nitrobenzamid ≥98%
3-Nitrobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 645-09-0
Molecular Formula: C7H6N2O3
Formula Weight: 166.14
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 777185
Formel:
C₇H₆N₂O₃ MW: 166,14 g/mol Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Melting Pt: 140…143 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007984 CAS-Nummer: 645-09-0 EINECS: 211-431-0 |