Furan-3-boronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
359401000
359405000
359400025
ACRO359401000EA
26
CHF
ACRO359401000
ACRO359405000
ACRO359400025
Furan-3-boronsäure 97%
Furan-3-boronsäure
Formel:
C₄H₅BO₃ MW: 111,89 g/mol Melting Pt: 126…128 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01319007 CAS-Nummer: 55552-70-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |