3-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19516.03 L19516.06
L19516.03EA 79.1 CHF
L19516.03 L19516.06
3-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
3-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 90260-13-2 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094389
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Melting Pt: 46…50 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094389
CAS-Nummer: 90260-13-2
UN: 3261
ADR: 8,II