3-Cyan-5-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
L17427.03 L17427.MD
L17427.03EA 148 CHF
L17427.03 L17427.MD
3-Cyan-5-methylpyridin ≥98%
3-Cyano-5-methylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 42885-14-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 111258
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 220
Melting Pt: 82…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673151
CAS-Nummer: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable