5-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Chlorotoluene-2-sulphonyl chloride
H32912.06 H32912.03
H32912.06EA 519 CHF
H32912.06 H32912.03
5-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
5-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 34981-38-9 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Refractive Index: 1.5697
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09742738
CAS-Nummer: 34981-38-9
EINECS: 252-306-0
UN: 3265
ADR: 8,II