3-Chlor-4-fluorthiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11132.03 L11132.MD
L11132.03EA 186 CHF
L11132.03 L11132.MD
3-Chlor-4-fluorthiobenzamid ≥97%
3-Chlor-4-fluorthiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 130560-97-3 Molecular Formula: C7H5ClFNS Formula Weight: 189.64 Melting Point: 129-130° Beilstein Reference: 7757675 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042478
Formel: C₇H₅ClFNS
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 129…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042478
CAS-Nummer: 130560-97-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III