5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
H26927.06
H26927.03
H26927.06EA
237
CHF
H26927.06
H26927.03
5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd ≥97%
5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 16634-88-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD00130110
Formel:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246,02 g/mol Melting Pt: 125…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130110 CAS-Nummer: 16634-88-1 |