3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
L19711.03 L19711.06
L19711.03EA 107 CHF
L19711.03 L19711.06
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 351003-46-8 Molecular Formula: C7H3BrClF3O2S Formula Weight: 323.52 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 217-218° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094393
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Siedepunkt: 217…218 °C
Dichte: 1.835
Flash-Pt: 66 °C (150 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094393
CAS-Nummer: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8,II