3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC)
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyms:
9-Ethylcarbazol-3-ylamin
, AEC
MOLE22225310-100GEA
0
CHF
MOLE22225310-100G
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC)
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel:
C₁₄H₁₄N₂ MW: 210,28 g/mol Melting Pt: 113…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004964 CAS-Nummer: 132-32-1 EINECS: 205-057-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |