3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
9-Ethylcarbazol-3-ylamin
, AEC
B22529.14EA
140
CHF
B22529.14
B22529.22
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) 95%
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel:
C₁₄H₁₄N₂ MW: 210,28 g/mol Melting Pt: 98…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004964 CAS-Nummer: 132-32-1 EINECS: 205-055-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |