3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
A18960.03
A18960.06
A18960.14
A18960.03EA
54.4
CHF
A18960.03
A18960.06
A18960.14
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Purity: 98%
CAS No.: 2892-62-8
Molecular Formula: C12H18O4
Formula Weight: 226.27
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ MW: 226,27 g/mol Siedepunkt: 155…158 °C (3 mmHg) Dichte: 1.047 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037150 CAS-Nummer: 2892-62-8 |