2-Nitrobenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14084.09 A14084.18
A14084.09EA 55.5 CHF
A14084.09 A14084.18
2-Nitrobenzamid ≥98%
2-Nitrobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 610-15-1 Molecular Formula: C7H6N2O3 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 174-178° Boiling Point: 317° MDL No.: MFCD00007976
Formel: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Siedepunkt: 317 °C
Melting Pt: 174…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007976
CAS-Nummer: 610-15-1
EINECS: 210-208-5