2-Methyl-1-penten ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H53373.AA
H53373.AC
H53373.AE
H53373.AAEA
92.9
CHF
H53373.AA
H53373.AC
H53373.AE
2-Methyl-1-penten ≥97%
2-Methyl-1-penten
Purity: 97%
CAS No.: 763-29-1
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -27°(-17°F)
Refractive Index: 1.392
Melting Point: -136°
Boiling Point: 62°
Beilstein Reference: 1340499
UN No.: 2288
MDL No.: MFCD00009405
Formel:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Siedepunkt: 62 °C Melting Pt: –136 °C Dichte: 0.682 Flash-Pt: –27 °C (–17 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009405 CAS-Nummer: 763-29-1 EINECS: 212-108-7 UN: 2288 ADR: 3 II |