2-Mercaptobenzimidazol
Lieferant: Molekula
Synonyms:
Benzimidazol-2-thiol
MOLE30892131-100GEA
0
CHF
MOLE30892131-100G
2-Mercaptobenzimidazol
2-Mercaptobenzimidazole
Formel:
C₇H₆N₂S MW: 150,2 g/mol Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa) Melting Pt: 154 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00466107 CAS-Nummer: 583-39-1 EINECS: 209-502-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |