2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
B20570.06 B20570.14 B20570.22
B20570.06EA 49.2 CHF
B20570.06 B20570.14 B20570.22
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol ≥99%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 37052-78-1 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 255-259° Beilstein Reference: 3605123
Formel: C₈H₈N₂OS
MW: 180.23 g/mol
Siedepunkt: 400
Melting Pt: 255…259 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134581
CAS-Nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2