Methylsalicylat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: Wintergrünöl2-HydroxybenzoesäuremethylesterMethyl-2-hydroxybenzoatGaultherialöl synthetischSalicylsäuremethylester
EHERC15143400EA 155 CHF
EHERC15143400
Methylsalicylat
Methylsalicylat
Formel: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 100…101 °C
Dichte: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002214
CAS-Nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 12,06200
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/31/2298931.jpg