2-Fluor-5-methoxybenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52365.MD
H52365.03
H52365.06
H52365.MDEA
133
CHF
H52365.MD
H52365.03
H52365.06
2-Fluor-5-methoxybenzoesäure ≥97%
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 367-83-9
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
MDL No.: MFCD00272566
Formel:
C₈H₇FO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272566 CAS-Nummer: 367-83-9 |