2-Fluor-5-iodbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32033.06
H32033.14
H32033.06EA
175
CHF
H32033.06
H32033.14
2-Fluor-5-iodbenzaldehyd ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 146137-76-0
Molecular Formula: C7H4FlO
Formula Weight: 250.01
Melting Point: 42-46°
MDL No.: MFCD03093999
Formel:
C₇H₄FIO MW: 250,01 g/mol Melting Pt: 42…46 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093999 CAS-Nummer: 146137-76-0 |