1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A13084.0C A13084.0E A13084.36
A13084.0CEA 654 CHF
A13084.0C A13084.0E A13084.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan ≥98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan
Purity: 98% CAS No.: 77-99-6 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 59-60° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1698309 MDL No.: MFCD00004694
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 296…298 °C
Melting Pt: 59…60 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 172 °C (341 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004694
CAS-Nummer: 77-99-6
EINECS: 201-074-9