2-Vinylpyridin ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 100-69-6
Molecular Formula: C7H7N
Formula Weight: 105.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5500
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 104505
UN No.: 3073
MDL No.: MFCD00006355
Formel:
C₇H₇N Siedepunkt: 159 °C Melting Pt: –50 °C Dichte: 0.974 Flash-Pt: 47 °C (117 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006355 CAS-Nummer: 100-69-6 EINECS: 202-879-8 UN: 3073 ADR: 6.1,II |