2-Chlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Chloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
L07629.06
L07629.03
L07629.06EA
498
CHF
L07629.06
L07629.03
2-Chlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2-Chlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 25300-37-2
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Refractive Index: 1.5810
Boiling Point: 132-134°/0.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051767
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂S MW: 225,09 g/mol Siedepunkt: 132…134 °C (0.5 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051767 CAS-Nummer: 25300-37-2 UN: 3265 ADR: 8,II |