2-Chlor-6-methyl-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine
360830010 360830050
ACRO360830010EA 85.3 CHF
ACRO360830010 ACRO360830050
2-Chlor-6-methyl-3-nitropyridin 98%
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Melting Pt: 70…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03085820
CAS-Nummer: 56057-19-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 74 °C
GC ≥97.5 %