2-Brombenzimidazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26183.03
H26183.06
H26183.03EA
137
CHF
H26183.03
H26183.06
2-Brombenzimidazol ≥99%
2-Bromobenzimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 54624-57-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 195-201°
MDL No.: MFCD00160009
Formel:
C₇H₅BrN₂ Melting Pt: 195…201 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00160009 CAS-Nummer: 54624-57-6 |