6-Brom-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32927.03
H32927.06
H32927.03EA
40.5
CHF
H32927.03
H32927.06
6-Brom-m-toluylsäure ≥98%
6-Brom-m-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 6967-82-4
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
MDL No.: MFCD00079722
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079722 CAS-Nummer: 6967-82-4 |