2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26109.MD
H26109.03
H26109.MDEA
49.4
CHF
H26109.MD
H26109.03
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 102684-91-3
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.511
Formel:
C₈H₄BrF₃O MW: 253.02 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973760 CAS-Nummer: 102684-91-3 |