2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19713.03 L19713.06
L19713.03EA 50.7 CHF
L19713.03 L19713.06
2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 351003-45-7 Molecular Formula: C6H3BrClFO2S Formula Weight: 273.51 Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 264-265° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD03094149
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,51 g/mol
Siedepunkt: 264…265 °C
Dichte: 1.870
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094149
CAS-Nummer: 351003-45-7
UN: 2920
ADR: 8,II