2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Bromo-4-(trifluoromethl)benzoic acid
H32989.03 H32989.06
H32989.03EA 197 CHF
H32989.03 H32989.06
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 328-89-2 Molecular Formula: C8H4BrF3O2 Formula Weight: 269.02 MDL No.: MFCD07368837
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368837
CAS-Nummer: 328-89-2
EINECS: 206-339-2