2-Aminobenzimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
L02066.06 L02066.14 L02066.22
L02066.06EA 54.7 CHF
L02066.06 L02066.14 L02066.22
2-Aminobenzimidazol ≥97%
2-Aminobenzimidazole
Purity: 97+% CAS No.: 934-32-7 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 228-232° Beilstein Reference: 116525
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 228…232 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005596
CAS-Nummer: 934-32-7
EINECS: 213-280-6