2-Amino-6-ethylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Ethylpyridin-2-amine, 6-Ethyl-2-pyridylamine
A19146.09 A19146.88
A19146.09EA 317 CHF
A19146.09 A19146.88
2-Amino-6-ethylpyridin 97%
2-Amino-6-ethylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 21717-29-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Refractive Index: 1.5680 Odour: Unpleasant UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00218265
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218265
CAS-Nummer: 21717-29-3
EINECS: 244-540-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III