2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31974.MD H31974.03
H31974.MDEA 102 CHF
H31974.MD H31974.03
2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 532967-21-8 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 179-182° MDL No.: MFCD07772042
Formel: C₇H₄F₂O₂
Melting Pt: 179…182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772042
CAS-Nummer: 532967-21-8